922277
TpOx-B15C5
Sinonimo/i:
TpOx-Crown Ether Series
Descrizione
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Livello qualitativo
Solubilità
soluble (DCM,THF > 1 mg /mL, MeCN, DMSO < 1 mg /mL)
λmax
270 nm in ethyl acetate
εmax
86,000 M-1cm-1 in ethyl acetate
Fluorescenza
λem 457 nm, quantum yield 0.43 (pSS(nm) = 187; Fluorescence lifetime (ns) = 4.23)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Metal cation sensing
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.