328510
4′-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile
liquid crystal (nematic), 98%
Sinonimo/i:
4-Cyano-4-pentylbiphenyl, 4-Pentyl-4-cyanobiphenyl, 5CB
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid crystal (nematic)
Indice di rifrazione
n20/D 1.532 (lit.)
P. eboll.
140-150 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C18H19N/c1-2-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)18-12-8-16(14-19)9-13-18/h6-13H,2-5H2,1H3
HHPCNRKYVYWYAU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3