Documenti
374784
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile
97%
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-4′-cyanobiphenyl
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4C6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
liquid crystal
Punto di fusione
191-195 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Rashmi Prabhu et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(35), 11935-11952 (2015-08-12)
In this contribution, we present the results of our extensive investigations on the synthesis and phase behavior of five series of dimer-like compounds formed by covalently linking a promesogenic, cyanobiphenyl core, with a nonmesogenic N-(n-alkyl)-salicylaldimine segment via an oxy(oligomethylene)oxy spacer
Articoli
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.