338656
4′-(Hexyloxy)-4-biphenylcarbonitrile
liquid crystal (nematic), 96%
Sinonimo/i:
4′-(Hexyloxy)-4-biphenyl-carbonitrile, 4′-(Hexyloxy)[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile, 4′-Hexyloxy-4-cyanobiphenyl, 4′-Hexyloxybiphenylyl-4-carbonitrile, 4-(4-Hexyloxyphenyl)benzonitrile, 4-(n-Hexyloxy)-4′-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4′-(hexyloxy)biphenyl, 4-Cyano-4′-n -hexyloxybiphenyl, 4-Hexyloxy-4′-cyanobiphenyl, p -Hexyloxy-p ′-cyanobiphenyl
Saggio
96%
Stato
liquid crystal (nematic)
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
Temp. transizione
crystalline phase to nematic phase 56 °C
nematic phase to isotropic phase 76 °C
Stringa SMILE
CCCCCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C19H21NO/c1-2-3-4-5-14-21-19-12-10-18(11-13-19)17-8-6-16(15-20)7-9-17/h6-13H,2-5,14H2,1H3
YUYXUPYNSOFWFV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.