Documenti fondamentali
920150
Sigma-Aldrich
2-Deoxy-D-glucose-2,2-d2
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D2H10O5
Peso molecolare:
166.17
Codice UNSPSC:
12352201
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥97 atom % D
Saggio
≥97% (CP)
Spostamento di massa
M+2
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)