919950
3-(([1,1′-Biphenyl]-4-ylmethyl)thio)-6-methyl-1,2,4,5-tetrazine
>98%
Sinonimo/i:
b-Tz, Minimal tetrazine
Saggio
>98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Stringa SMILE
S(Cc2ccc(cc2)c3ccccc3)c1nnc(nn1)C
InChI
YATUIOCNNCZRCH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Supporting products
PdCl2(dppf): 697230
Ag2O: 226831
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)