403547
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
225 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(nc1)-c2nnc(nn2)-c3ccccn3
InChI
1S/C12H8N6/c1-3-7-13-9(5-1)11-15-17-12(18-16-11)10-6-2-4-8-14-10/h1-8H
JFBIRMIEJBPDTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Preparation of mononuclear, cyclic tetranuclear, and 1-D helical-chain Cu(II) complexes, via metal-assisted hydrolysis.[5]
- Synthesis of novel cyclic tetranuclear ZnII complex.[6]
- Synthesis of substituted 3,6-di(2-pyridyl)pyridazines, via inverse electron demand Diels Alder reaction with alkenes or alkynes.[4]
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?