Documenti fondamentali
ALD00098
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(methoxycarbonyl)-1,2,4,5-tetrazine
Sinonimo/i:
Dimethyl 1,2,4,5-tetrazine-3,6-dicarboxylate
Scegli un formato
1 G
CHF 706.00
CHF 706.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 706.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 706.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
crystals
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C1=NN=C(C(OC)=O)N=N1)OC
InChI
1S/C6H6N4O4/c1-13-5(11)3-7-9-4(10-8-3)6(12)14-2/h1-2H3
QODPSGGFQFBWME-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Tetrazine has shown to be a versatile building block as a substrate in inverse elecron demand hetero Diels-Alder reactions. The Boger group has reported this powerful approach in the synthesis of alkaloids.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.