Documenti fondamentali
919586
Sigma-Aldrich
Sarcosine-13C3 methyl ester hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3CH9NO2· HCl
Peso molecolare:
142.56
Codice UNSPSC:
12352106
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+3
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)