Documenti fondamentali
914908
Sigma-Aldrich
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 200 nm particle size, 20 % (w/w) in ethanol
Sinonimo/i:
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
About This Item
Formula condensata:
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Concentrazione
20 % (w/w) in ethanol
Dimensione particelle
200 nm
Dimensione pori
non-porous
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Monodisperse nonporous silica nanoparticles with lithium ion functionalization have been used in electrolytes and nanosalts []. We offer highly monodisperse nonporous silica particles with lithium tertbutoxide, with sizes varying from 200 nm to 600 nm.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
56.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gel electrolytes based on lithium modified silica nano-particles.
Sun J, et al.
Electrochimica Acta, 52, 708-7090 (2007)
Lithium modified silica as electrolyte additive for lithium secondary batteries.
Latifatu M, et al.
Solid State Ionics, 319, 7-12 (2018)
Supercapacitive properties of activated carbon electrode in electrolyte solution with a lithium-modified silica nanosalt.
Jung H W, et al.
Current Applied Physics, 15, 567-570 (2015)