Documenti fondamentali
915904
Sigma-Aldrich
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 600 nm particle size
Sinonimo/i:
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
Scegli un formato
1 G
CHF 290.00
CHF 290.00
Spedizione prevista il11 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 290.00
About This Item
Formula condensata:
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.23
CHF 290.00
Spedizione prevista il11 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Dimensione particelle
600 nm
Dimensione pori
non-porous
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Monodisperse nonporous silica nanoparticles with Lithium ion functionalization have been used in electrolytes and nanosalts[1][2][3]. We offer highly monodisperse nonporous silica particles with lithium tertbutoxide, with sizes varying from 200 nm to 600 nm.
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lithium modified silica as electrolyte additive for lithium secondary batteries.
Latifatu M, et al.
Solid State Ionics, 319, 7-12 (2018)
Gel electrolytes based on lithium modified silica nano-particles.
Sun J, et al.
Electrochimica Acta, 52, 7083-7090 (2007)
Supercapacitive properties of activated carbon electrode in electrolyte solution with a lithium-modified silica nanosalt.
Jung H W, et al.
Current Applied Physics, 15, 567-570 (2015)