915645
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 200 nm particle size
Sinonimo/i:
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Dimensione particelle
200 nm
Dimensione pori
non-porous
applicazioni
battery manufacturing
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3