Documenti fondamentali
908371
Methyl (Z)-2-phenyl-3-(tosyloxy)acrylate
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.37
Codice UNSPSC:
12352005
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
92-94 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Methyl (Z)-2-phenyl-3-(tosyloxy)acrylate is a versatile building block used for the preparation of α,β-disubstituted α,β-unsaturated esters through a variety of stereoretentive cross-couplings.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hidefumi Nakatsuji et al.
Organic letters, 11(19), 4258-4261 (2009-09-01)
An (E)- and (Z)-stereocomplementary preparative method for alpha,beta-disubstituted alpha,beta-unsaturated esters is performed via three general and robust reaction sequences: (i) Ti-Claisen condensation (formylation) of esters to give alpha-formyl esters (12 examples, 60-99%), (ii) (E)- and (Z)-stereocomplementary enol p-toluenesulfonylation (tosylation) using