223999
2,5-Bis(5-tert-butyl-benzoxazol-2-yl)thiophene
suitable for scintillation, 99%
Sinonimo/i:
BBOT
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Colore
yellow to green
Punto di fusione
199-201 °C (lit.)
Solubilità
toluene: 50 mg/mL
Densità
1.272 g/cm3 at 20 °C
ε (coefficiente d’estinzione)
≥47000 at 372-374 nm in dioxane
Compatibilità
suitable for scintillation
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc2oc(nc2c1)-c3ccc(s3)-c4nc5cc(ccc5o4)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H26N2O2S/c1-25(2,3)15-7-9-19-17(13-15)27-23(29-19)21-11-12-22(31-21)24-28-18-14-16(26(4,5)6)8-10-20(18)30-24/h7-14H,1-6H3
AIXZBGVLNVRQSS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?