908193
3CzClIPN
Sinonimo/i:
2,4,6-Tri(9H-carbazol-9-yl)-5-chloroisophthalonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
Clc1c(c(c(c(c1[n]8c9c(c%10c8cccc%10)cccc9)C#N)[n]5c6c(c7c5cccc7)cccc6)C#N)[n]2c3c(c4c2cccc4)cccc3
InChI
1S/C44H24ClN5/c45-41-43(49-37-21-9-3-15-29(37)30-16-4-10-22-38(30)49)33(25-46)42(48-35-19-7-1-13-27(35)28-14-2-8-20-36(28)48)34(26-47)44(41)50-39-23-11-5-17-31(39)32-18-6-12-24-40(32)50/h1-24H
AETFKBFYWGEUOV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)