932329
DMAC-TRZ
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
10-(4-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine, 9,10-Dihydro-9,9-dimethyl-10-(4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)acridine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
energy gap
0.05 eV (delta EST)
Descrizione
2.52 eV (HOMO-LUMO gap)
Temp. transizione
Tg 91 °C
Solubilità
toluene: soluble
Fluorescenza
λem 495 nm±10 nm in toluene (PL)
Energia dell’orbitale
HOMO - 5.30 eV
LUMO - 2.78 eV
λ
in toluene
Assorbanza UV
λ: 390 nm±20 nm Amax
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 932132 | 932124 | 535826 |
---|---|---|---|
solubility toluene: soluble | solubility toluene: soluble | solubility toluene: soluble | solubility methyl methacrylate: 15 mg/mL at 20 °C, methylene chloride: 169 mg/mL at 20 °C, chloroform: 254 mg/mL at 20 °C, toluene: 51 mg/mL at 20 °C |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
grade sublimed grade | grade sublimed grade | grade sublimed grade | grade - |
energy gap 0.05 eV (delta EST) | energy gap - | energy gap - | energy gap - |
description 2.52 eV (HOMO-LUMO gap) | description 3.2 eV (Eg: HOMO-LUMO gap) | description 3.44 eV (EG: HOMO-LUMO gap) | description - |
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)