904767
[Ru(phen)3]Cl2
≥95%
Sinonimo/i:
Dichlorotris(1,10-phenanthroline)ruthenium(II) chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Punto di fusione
>300 °C
InChI
1S/3C12H8N2.2ClH.Ru/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;/h3*1-8H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
UWXWBVKIJZGXQL-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3