Documenti
747785
Sigma-Aldrich
[Ru(bpm)3][Cl]2
Sinonimo/i:
Dichlorotris(2,2′-bipyrimidine-N1,N1′)ruthenium(II), Tris(2,2′-bipyrimide)ruthenium(II) dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H18Cl2N12Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
646.46
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Impurezze
≤15 wt. % ethylene glycol
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
C1(C2=NC=CC=N2)=NC=CC=N1.C3(C4=NC=CC=N4)=NC=CC=N3.C5(C6=NC=CC=N6)=NC=CC=N5.[Cl-].[Cl-].[Ru+2]
InChI
1S/3C8H6N4.2ClH.Ru/c3*1-3-9-7(10-4-1)8-11-5-2-6-12-8;;;/h3*1-6H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
DVHNMJRXSLLELA-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
[Ru(bpm)3][Cl]2 is used as a photoredox catalyst in direct methoxycyclization reactions.
Applicazioni
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Photoredox-assisted gold-catalyzed arylative alkoxycyclization of 1, 6-enynes
Mayans JG, et al.
Organic Letters, 22(8), 3045-3049 (2020)