902942
Graphite dispersion
few-layers (3-15 graphene layers), 1.0mg/mL in acetone-water, avg. no. of layers, 3 ‑ 15
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Capacity:400−450 mAh/g
Conductivity: 1.0x10-3 − 1.0x10-5 S/m
I_D/I_G peaks ratio: <0.25 (by Raman)
Surface area: 1.0x105–4.0x106 mm²/g
Forma fisica
dispersion
Caratteristiche
avg. no. of layers 3 ‑ 15
Composizione
C: >96%, H: 0 −1%, N: 0 −1%, Oxygen: 0−2% (graphene)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in the synthesis of graphene layer
- in the preparation of ruthenium catalyst for the synthesis of ammonia
- development of biosensors
- fabrication of multi-layer thin films for li-ion micro-batteries
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
5.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-15 °C