Documenti fondamentali
GF62304476
Graphene dispersion
solids content 40%,100 g, viscosity 5.5 Pa.s
Sinonimo/i:
GK00NK10
Scegli un formato
1 EA
CHF 467.00
CHF 467.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 467.00
About This Item
Formula condensata:
SiCxHyOz
Codice UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
CHF 467.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Graphene, ink, solids content 40%, 100 g, viscosity 5.5 Pa.s 
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 623-044-76
Larghezza
100 g
Viscosità
5.5 Pa.s
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3