803839
Graphene dispersion
10 mg/mL,dispersion in NMP
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Graphene dispersion, 10 mg/mL, dispersion in NMP
Livello qualitativo
Stato
dispersion (in NMP)
Composizione
Graphene, 1 wt. %
NMP, 99 wt. %
Concentrazione
10 mg/mL
Resistenza foglio
<103 Ω/sq (graphene)
Spessore
1-10 nm , graphene
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
No any surfactants or stabilizers exist on the graphene surface.
Applicazioni
- Graphene-based composites
- Sensors
- Biomedicines
- Nanodevices
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials