901729
Ethyl 4-(3-bromo-8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
Sinonimo/i:
Aryl halide chemistry informer library compound X6
Stato
powder
Punto di fusione
355 °C
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
Brc1cnc2c(c1)CCc3c(ccc(c3)Cl)C2=C4CCN(CC4)C(=O)OCC
InChI
KEMBMHKAPVBZHC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenza
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)