901724
3-((5-Bromopyridin-2-yl)oxy)-5,5-dimethyl-4-(4-(methylsulfonyl)phenyl)furan-2(5H)-one
Sinonimo/i:
Aryl Halide Chemistry Informer Library Compound X3
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
189-194 °C
Gruppo funzionale
bromo
ester
sulfone
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(C)c1ccc(cc1)C2=C(C(=O)OC2(C)C)Oc3ncc(cc3)Br
InChI
1S/C18H16BrNO5S/c1-18(2)15(11-4-7-13(8-5-11)26(3,22)23)16(17(21)25-18)24-14-9-6-12(19)10-20-14/h4-10H,1-3H3
XCNHDBDVIVAJHX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenza
Altre note
2.Synthesis of Complex Druglike Molecules by the Use of Highly Functionalized Bench-Stable Organozinc Reagents
3.Aryl amination using ligand-free Ni(II) salts and photoredox catalysis.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)