Documenti fondamentali
405175
Sigma-Aldrich
IR-1048
Dye content 97 %
Sinonimo/i:
1-Butyl-2-[2-[3-[(1-butyl-6-chlorobenz[cd]indol-2(1H)-ylidene)ethylidene]-2-chloro-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-6-chlorobenz[cd]indolium tetrafluoroborate
Scegli un formato
500 MG
CHF 267.00
CHF 267.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 267.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H38BCl3F4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
739.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 267.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Composizione
Dye content, 97%
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
λmax
1048 nm in ethanol
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CCCCN1/C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCC)c4ccc(Cl)c5cccc3c45)=C2Cl)c6cccc7c(Cl)ccc1c67
InChI
1S/C40H38Cl3N2.BF4/c1-3-5-24-44-34(30-14-8-12-28-32(41)18-22-36(44)38(28)30)20-16-26-10-7-11-27(40(26)43)17-21-35-31-15-9-13-29-33(42)19-23-37(39(29)31)45(35)25-6-4-2;2-1(3,4)5/h8-9,12-23H,3-7,10-11,24-25H2,1-2H3;/q+1;-1
IKZNCEDZIQWVNS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • pH-Responsive Theranostic Colloidosome Drug Carriers: This study presents pH-responsive theranostic drug carriers for targeted thrombolytic therapy using the near-infrared-II window. It highlights the real-time imaging capabilities of these carriers using IR-1048, making it significant for drug delivery research (Y Ye, Z Chen, S Zhang, et al., 2022).
  • Targeted Nanobody Complex Enhanced Photodynamic Therapy: The article explores targeted therapy for lung cancer using IR-1048, which serves as a NIR-II/photoacoustic signal reporter. This study is pertinent for drug discovery chemists focusing on cancer treatment (Q Zhang, L Wu, S Liu, et al., 2020).
Caratteristiche e vantaggi
Q-switching IR laser dye.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.