900857
Tributylmethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O <500 ppm
Sinonimo/i:
Methyltributylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, N 4441-TFSI
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Composizione
H2O, <500 ppm
Impurezze
≤500 ppm H2O
Punto di fusione
27 °C
Densità
1.276 g/cm3
applicazioni
battery manufacturing
InChI
1S/C13H30N.C2F6NO4S2/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-13H2,1-4H3;/q+1;-1
XALVHDZWUBSWES-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.