900772
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥99%, <1000 ppm H2O
Sinonimo/i:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazolium tetrafluoroborate, 1-Methyl-3-ethylimidazolium tetrafluoroborate, EMIMBF4
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Impurezze
<1000 ppm H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. ebollizione
>350 °C (lit.)
Punto di fusione
15 °C (lit.)
Densità
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BF4/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.