Documenti fondamentali
900850
Lactose ureide-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC12H24N2O11
Peso molecolare:
385.33
Codice UNSPSC:
12352201
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
N[13C](N[C@H](O[C@@H]1CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O2)=O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)