900794
Selenium-77Se
≥99.2 atom % (77Se)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
77Se
Peso molecolare:
76.92
Codice UNSPSC:
12141910
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99.2 atom % (77Se)
Stato
solid
Spostamento di massa
M-2
Stringa SMILE
[77SeH2]
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)