Documenti fondamentali
488887
Sigma-Aldrich
Dioctyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Scegli un formato
100 MG
CHF 559.00
CHF 559.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 559.00
About This Item
Formula condensata:
C6D4[CO2CH2(CH2)6CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 559.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
P. ebollizione
384 °C (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
Densità
0.991 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3/i13D,14D,17D,18D
MQIUGAXCHLFZKX-AMEAAFLOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Xiaowei Liu et al.
Environmental science and pollution research international, 22(14), 10690-10698 (2015-03-11)
The first nationwide survey of six phthalates (diethyl phthalate (DEP); dimethyl phthalate (DMP); di-n-butyl phthalate (DBP); butyl benzyl phthalate (BBP); bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP); din-octyl phthalate (DnOP)) in drinking waters from waterworks was conducted across seven geographical zones in China. Of