Documenti fondamentali
04365
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥97.0% (HPLC/T)
Sinonimo/i:
EMIMBF4
Scegli un formato
5 G
CHF 97.70
50 G
CHF 335.00
CHF 97.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 97.70
50 G
CHF 335.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11BF4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 97.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC/T)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.41
n20/D 1.413 (lit.)
P. ebollizione
>350 °C (lit.)
Punto di fusione
15 °C (lit.)
Densità
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BF4/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate is a room temperature ionic liquid (RTIL).[1]
Applicazioni
The enzymatic resolution of homophenylalanine ester to form enantiomeric homophenylalanine can be performed using 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate as a reaction medium.[2]
Altre note
Air- and water-stable liquid electrolyte (m.p. 15°C)[3]
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Flexible Asymmetric Supercapacitor Based on Structure?Optimized Mn3O4/Reduced Graphene Oxide Nanohybrid Paper with High Energy and Power Density
Hu, Yating, et al.
Advances in Functional Materials, 25.47, 7291-7299 (2015)
Solubility of carbon dioxide in 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Soriano, Allan N., Bonifacio T. Doma Jr, and Meng-Hui Li
Journal of Chemical and Engineering Data, 53.11, 2550-2555 (2008)
Crystal structures of frozen room temperature ionic liquids, 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate (EMImBF 4), hexafluoroniobate (EMImNbF 6) and hexafluorotantalate (EMImTaF 6), determined by low-temperature X-ray diffraction
Matsumoto, Kazuhiko, et al.
Solid State Sciences, 8.10, 1250-1257 (2006)
Air and water stable 1-ethyl-3-methylimidazolium based ionic liquids.
J.S. Wilkes et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 13, 965-965 (1992)
Efficient, halide free synthesis of new, low cost ionic liquids: 1, 3-dialkylimidazolium salts containing methyl-and ethyl-sulfate anions
Holbrey, John D., et al.
Green Chemistry, 4.5, 407-413 (2002)