900565
N-Chloro-N-(1,1-dimethylethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)-benzamide
≥95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.448
Densità
1.359 g/mL
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)