The period of biodegradation has not been determined. The glass transition temperature (Tg) is approximately 2.86°C and the melting temperature (Tm) is approximately 160°C.
901011
Poly(caprolactone-co-glycolide)
40:60, viscosity 1.6 dL/g
Sinonimo/i:
PGA-PCL, PGCL
Stato
chips
Rapporto d’alimentazione
glycolide:caprolactone 60:40±5
Colore
light yellow to tan
Viscosità
1.2-2.0 dL/g
1.6 dL/g
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Period of biodegradation? Glass transition temperature?
1 answer-