900174
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy 3 ppm NV/particle, 100 nm avg. part. size (DLS), 1 mg/mL in deionized water, hydroxylated
Sinonimo/i:
Nanodiamond
Stato
nanoparticles
Composizione
Nitrogen vacancy, 3 ppm NV/particle
Concentrazione
1 mg/mL in deionized water
Dimens. media delle particelle
100 nm (DLS)
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.