900180
Monodispersed nanodiamond particles
5 nm avg. part. size (DLS), 10 mg/mL in H2O, carboxylated
Sinonimo/i:
Detonation Nanodiamond, Nanodiamond
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
-45.1 mV ±20%
Livello qualitativo
Forma fisica
dispersion
nanoparticles
Concentrazione
10 mg/mL in H2O
Dimens. media delle particelle
5 nm (DLS)
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
I clienti hanno visto anche
Articoli
Among various nanomaterials, nanoparticles of less than 10 nm size remain the most sought-after products.