900172
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy ≤4 NV/particle, 35 nm avg. part. size (DLS), 1 mg/mL in deionized water, carboxylated
Sinonimo/i:
Nanodiamond
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Zeta potential +65.1 mV ±20%
Livello qualitativo
Forma fisica
dispersion
nanoparticles
Composizione
Nitrogen vacancy, ≤4 NV/particle
Concentrazione
1 mg/mL in deionized water
Dimens. media delle particelle
35 nm (DLS)
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
I clienti hanno visto anche
Articoli
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.