Documenti fondamentali
900065
Sigma-Aldrich
(±)-1,3-Butanediol-1,3-13C2
≥99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C2H10O2
Peso molecolare:
92.11
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+2
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3/i3+1,4+1
PUPZLCDOIYMWBV-CQDYUVAPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)