87993
Tetraoctylammonium hydroxide solution
~20% in methanol (T)
Sinonimo/i:
Tetra-N-octyl ammonium hydroxide
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
~20% in methanol (T)
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[OH-].CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.H2O/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
DCFYRBLFVWYBIJ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- A lipophilic base in the study of its effect on optical pCO2 sensors.[1]
- A lipophilic organic base in the preparation of nanobeads, which are used as sensors for the detection of acidic and basic gases.[2]
- A starting material for the preparation of ionic liquid named tetraoctylammonium 2-methyl-1-naphthoate, which is used in the extraction of 2,3-butanediol from H2O.[3]
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?