851590
L-(−)-Xylose, mixture of anomers
≥99%
Sinonimo/i:
L-Xylose
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]24/D −18.7°, c = 4 in H2O
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5+/m1/s1
PYMYPHUHKUWMLA-WISUUJSJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3