Unfortunately, this product is not tested for heavy metals. Currently, there is no product option available that included heavy metal testing.
121649
2-Deoxy-D-ribose
97% (GC)
Sinonimo/i:
2-Deoxy-D-arabinose, 2-Deoxy-D-erythropentose, Thyminose
Saggio
97% (GC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]22/D −59°, c = 1 in H2O
Colore
white to off-white
Punto di fusione
89-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC=O
InChI
1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
ASJSAQIRZKANQN-CRCLSJGQSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Are there any traces of heavy metals? If so, at what ppm?
1 answer-