Documenti
84280
Sigma-Aldrich
Hexyl salicylate
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Hexyl 2-hydroxybenzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.28
Beilstein:
2453103
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.505
P. eboll.
290 °C (lit.)
Indice di acido
≤5
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C13H18O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h5-6,8-9,14H,2-4,7,10H2,1H3
DUKPKQFHJQGTGU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
251.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
122 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter