Documenti fondamentali
82817
Sigma-Aldrich
Pyridinium p-toluenesulfonate polymer-bound
extent of labeling: ~3.5 mmol/g toluene 4-sulfonate loading
Sinonimo/i:
p-Toluenesulfonic acid pyridine salt polymer-bound, Poly(4-vinylpyridinium (p-toluenesulfonate)) crosslinked with 2% divinylbenzene divinylbenzene
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
lumps
Grado di funzionalizzazione
~3.5 mmol/g toluene 4-sulfonate loading
Matrice
crosslinked with 2% DVB
Dimensione particelle
100-200 mesh
Altre note
Polymeric catalyst for the tetrahydropyranylation of alcohols; for a similar reagent see[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
F.M. Menger et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 5044-5044 (1981)