802891
Coenzyme Q10-d9 (dimethoxy-d6, methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+9
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C(OC([2H])([2H])[2H])=C1OC([2H])([2H])[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=C(CC=C(C)C[H])C1=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-8(2)6-7-10-9(3)11(15)13(17-4)14(18-5)12(10)16/h6H,7H2,1-5H3/i3D3,4D3,5D3
SOECUQMRSRVZQQ-YJMGCJIZSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3