164216
1-Phenylbiguanide
98%
Sinonimo/i:
1-(Diaminomethylidene)-2-phenylguanidine, 1-Carbamimidamido-N-phenylmethanimidamide, N-Phenyl-N′-guanylguanidine, N-Phenylbiguanide, N-Phenylimidodicarbonimidic diamide, N1-Phenylbiguanide, PBG
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
135-142 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: freely soluble
water: freely soluble
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NC(=N)\N=C(/N)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N5/c9-7(10)13-8(11)12-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H6,9,10,11,12,13)
CUQCMXFWIMOWRP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Htr3a(15561)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?