Documenti fondamentali
797642
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-d5-ethanol
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
2-Phenethyl alcohol-(phenyl-d5)
About This Item
Formula condensata:
C6D5CH2CH2OH
Peso molecolare:
127.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1CCO
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2/i1D,2D,3D,4D,5D
WRMNZCZEMHIOCP-RALIUCGRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)