Documenti fondamentali
361445
Sigma-Aldrich
(±)-trans-1,2-Cyclopentanediol
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 329.00
CHF 329.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 329.00
About This Item
Formula condensata:
C5H8(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 329.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
P. ebollizione
136 °C/21.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
54-56 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
O[C@@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4-7H,1-3H2/t4-,5-/m1/s1
VCVOSERVUCJNPR-RFZPGFLSSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Mancel et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 14(2), 80-85 (2000-01-07)
In this study, ion-molecule reactions using chemical ionization in the positive ion mode using dimethyl ether, acetonitrile and 2-S-pyrrolidinemethanol as reagent gases have been used to distinguish between cis- and trans-1,2-cyclopentanediol and cis- and trans-1,2-cyclohexanediol. In the gas phase, the
Sweetness sensor with lipid/polymer membranes: response to various sugars.
Toyota K, et al.
Sensors and Materials, 23(8), 475-482 (2011)