Documenti fondamentali
796794
Sigma-Aldrich
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester
95%
Sinonimo/i:
2-Chloro-pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5ClN2O2
Peso molecolare:
172.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Gruppo funzionale
chloro
ester
Stringa SMILE
O=C(OC)C1=CC=NC(Cl)=N1
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c1-11-5(10)4-2-3-8-6(7)9-4/h2-3H,1H3
GGTNGWOGJHJQCL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)