Documenti
796565
Sigma-Aldrich
2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid
95%
Sinonimo/i:
Fenofibric acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H15ClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.75
Beilstein:
2058973
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
187 °C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=C(OC(C)(C)C(O)=O)C=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
MQOBSOSZFYZQOK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PPARA(5465)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Yasser Majeed et al.
Scientific reports, 9(1), 6316-6316 (2019-04-21)
Angiosarcomas are highly aggressive tumors of endothelial origin, which carry a poor prognosis. Fenofibrate is a hypolipidemic drug, which acts by activating the transcription factor PPARα. It has also been widely reported to have 'anti-cancer' activity. The current study investigated