Unfortunately, the solution stability of this product is not determined.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 116.00 |
25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 168.00 |
100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 512.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Fenofibrate, ≥99%, powder
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
off-white
originator
Abbott
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3
InChI key
YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPARA(5465)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99%, powder | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥99% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| color off-white | color - | color - | color - |
| originator Abbott | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenofibrate
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
How should F6020 be stored for long term after resuspending in DMSO?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can F6020, Fenofibrate be used for cell culture assays?
1 answer-
This product is not tested for tissue culture applications. Refer to the Certificate of Analysis for release specifications.
Helpful?
-
-
Could you provide the solubility information for item F6020, Fenofibrate?
1 answer-
Fenofibrate is soluble in acetone, ether, DMSO (15 mg/ml), DMF (30 mg/ml), ethanol (1 mg/ml), methanol (slightly soluble), benzene, chloroform, DMF:PBS (1:3 pH 7.2) (0.25 mg/ml), ethyl acetate, acetonitrile, and hexane. However, it is insoluble in water.