795755
n-Dodecylphosphonic acid
Sinonimo/i:
DDPA
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
68-73 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C12H27O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15/h2-12H2,1H3,(H2,13,14,15)
SVMUEEINWGBIPD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)