715166
Octadecylphosphonic acid
97%
Sinonimo/i:
n-Octadecylphosphonic acid, ODPA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
crystals
Punto di fusione
95-100 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H39O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3,(H2,19,20,21)
FTMKAMVLFVRZQX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.